Learn More
Certified Reference Material Distillation Standard, Jet Aviation Fuel, UKAS ISO 17034 Certified 250mL (nominal value: 148.1 °C to 260.3 °C), Paragon Scientific™
Codice prodotto. 16050050
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mL
Dimensione della confezione:
250mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
16050050 250 mL 250mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 16050050 Fornitore Paragon Scientific N. del fornitore CRMUDIKR
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    258.00€
    246.75€ / 250mL
    Risparmia 11.25€
    4% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 02-12-2026
Distillation Certified Reference Materials are for the verification of laboratory instruments used in testing petroleum and derivative products for Distillation according to ASTM D86. Alternative test methods are IP 123 and ISO 3405.
  • Fully certified in accordance with ISO 17034 under our UKAS accreditation
  • Highest level of accreditation guarantee, providing the most credible certified data currently available world-wide
  • Low levels of uncertainty achieves maximum accuracy of data
  • All data generated exclusively by UKAS ISO 17025 accredited laboratories
  • Fully traceable to international standards
  • Supplied in tamper evident UN compliant security pack
  • 12 month shelf life
  • Available from stock for immediate dispatch
  • Manufactured in the United Kingdom
Distillation Certified Reference Materials are for the verification of laboratory instruments used in testing petroleum and derivative products for Distillation according to ASTM D86. Alternative test methods are IP 123 and ISO 3405.
Specifica
Numero UN UN 1223
Quantità 250 mL
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Distillation Standard
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 2
  • Tossicità in caso di aspirazione Categoria 1
  • Liquido infiammabile Categoria 3
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H226-Liquido e vapori infiammabili.
  • H304-Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H336-Può provocare sonnolenza o vertigini.
  • H411-Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P233-Tenere il recipiente ben chiuso.
  • P273-Non disperdere nell'ambiente.
  • P301+P310-IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico
  • P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
  • P331-NON provocare il vomito.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: kerosine
Nominal values quoted. Certified Values will vary from batch to batch.