Learn More
Certified Reference Material Fatty Acid Methyl Ester (FAME) Standard, Paragon Scientific™
Codice prodotto. 16020040
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mL
Dimensione della confezione:
250mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
16020040 250 mL 250mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 16020040 Fornitore Paragon Scientific N. del fornitore CRMFAGO
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 17-12-2026
Fatty Acid Methyl Ester (FAME) Certified Reference Material for the calibration and verification of laboratory instruments used for the determination of Fatty Acid Methyl Ester (FAME) content in middle distillates - Infrared spectrometry method, EN 14078
  • Certified Reference Material for Fatty Acid Methyl Ester (FAME) Content
  • Manufactured in accordance with ASTM / EN or IP test methods
  • Certified via Round Robin
  • Supplied with MSDS.
  • Tamper evident security packaging.
  • 12 month shelf life.
  • Manufactured in the United Kingdom
Specifica
Numero UN UN 1202
Quantità 250 mL
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 250ML CRM-FAGO Fatty Acid Methyl Ester Standard, D
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 3
  • Tossicità in caso di aspirazione Categoria 1
  • Liquido infiammabile Categoria 3
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H226-Liquido e vapori infiammabili.
  • H304-Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H411-Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P310-IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico
  • P330-Sciacquare la bocca.
  • P331-NON provocare il vomito.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: diesel
Nominal values quoted. Certified Values will vary from batch to batch.