Learn More
Fisherbrand™ Certified Vial Kit 9mm short thread, Amber Glass, 1.5mL, PP Screw Cap, Center hole, Silicone/PTFE septum
GREENER_CHOICE
Codice prodotto. 13439748 Sfoglia Tutto Fisherbrand Traceable Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Marking Spot:
No
Sì
Dimensione della confezione:
pezzi 100
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Marking Spot Dimensione della confezione
13439748 Sì pezzi 100
15572320 No pezzi 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 13439748
ChemsChrom Mega Deals
Usa il codice promozionale 27993
Visualizza tutte le promozioni
In stock
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Certified Kit, Includes 100 vials and 100 caps with pre-assembled septa.
  • Certified Kit ND9
  • 9mm
  • Glass
  • Amber
  • 1.5mL
  • Screw Cap
  • Center hole (6 mm)
  • Polypropylene
  • Silicone/PTFE
  • Reusable two compartment trays protect vials and closure while keeping matching supplies together
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Colore chiusura Blue
Material (Liner) Silicone/PTFE
Colore Amber
Diametro (sistema metrico) esterno 11.6 mm
Materiale Glass
Volume (sistema metrico) 1.85 mL
N. per confezione 100
Durezza 45° shore A
Materiale chiusura Polypropylene
Tipo di chiusura Tappo a vite
Spessore (sistema metrico) 1.0 mm
Dimensione chiusura 9-425
Marking Spot Sì
Altezza (sistema metrico) 32 mm