Learn More
Fisherbrand™ Certified Vial Kit 9mm short thread, Clear Glass, 1.5mL, PP Screw Cap, Center hole, Silicone/PTFE septum
GREENER_CHOICE
Codice prodotto. 15562320 Sfoglia Tutto Fisherbrand Traceable Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
1.6 mL
1.85 mL
Marking Spot:
No
Sì
Dimensione della confezione:
pezzi 100
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Volume (sistema metrico) Marking Spot Dimensione della confezione
15562320 1.85 mL No pezzi 100
16475359 1.85 mL Sì pezzi 100
13428238 1.6 mL No pezzi 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 15562320
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Certified Kit, Includes 100 vials and 100 caps with pre-assembled septa.
  • Certified Kit ND9
  • 9mm
  • Vetro
  • Trasparente
  • 1.5mL
  • Tappo a vite
  • Center hole (6 mm)
  • in linea
  • Silicone/PTFE
  • I vassoi riutilizzabili a due scomparti proteggono fiale e chiusure senza separare gli elementi abbinati
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Colore chiusura Blue
Descrizione MS certified, SureStop
Material (Liner) Silicone/PTFE
Colore Clear
Diametro (sistema metrico) esterno 11.6 mm
Materiale Glass
Volume (sistema metrico) 1.85 mL
Materiale chiusura Polypropylene
Tipo di chiusura Tappo a vite
Dimensione chiusura 9-425
Marking Spot No
Altezza (sistema metrico) 32 mm