Learn More
Fisherbrand™ Certified Vial Kit 9mm short thread, Clear Glass, 1.5mL, PP Screw Cap, Center hole, Silicone/PTFE septum
Sfoglia Tutto Fisherbrand Traceable ProdottiSpecifications
Specifications
| Colore chiusura | Blu |
| Descrizione | Patched |
| Material (Liner) | Silicone/PTFE |
| Colore | Trasparente |
| Diametro (sistema metrico) esterno | 11.6 mm |
| Materiale | Vetro |
| Volume (sistema metrico) | 1.85 mL |
| N. per confezione | 100 |
| Materiale chiusura | Polipropilene |
| Tipo di chiusura | Tappo a vite |
| Show More |