Learn More
Cesium, 99.98% (metals basis)
Codice prodotto. 15490977
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
25 g
100 g
Dimensione della confezione:
100g
1g
25g
5g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15490977 100 g 100g
11351198 1 g 1g
11341198 5 g 5g
11331198 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 15490977 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore 010146.22
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 21-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 7440-46-2 | Cs | 132.91 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7440-46-2
Formula molecolare Cs
Molecular Weight (g/mol) 132.91
Numero MDL MFCD00134037
InChI Key TVFDJXOCXUVLDH-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo caesium, cesium-133, cesium, elemental, unii-1ksv9v4y4i, metals basis, 1ksv9v4y4i, cesio, zaesium, casium, zasium
PubChem CID 5354618
ChEBI CHEBI:30514
SMILES [Cs]
Specifica
Materiale o nome chimico Cesium
Colore Silver
Aspetto Silver-colored solid
Quantità 100 g
Odore Odorless
Pressione del vapore 0.0000011 hPa
Intervallo percentuale saggio 99.98% (Metals basis)
Forma Solid
IUPAC Name caesium
Peso formulazione 132.9054