Learn More
Cesium acetate, 99.9% (metals basis)
Codice prodotto. 11332018
Change view
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
Unit Size:
100g
25g
Product Code. Quantità unitSize
11332018 25 g 25g
11322018 100 g 100g
2 options
Product Code. 11332018
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 012929.14
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
View alternative products
CAS: 3396-11-0 | C2H3CsO2 | 191.949 g/mol
Cesium Acetate is used in organic synthesis especially for Perkin reaction; formation of unsaturated cinnamic-type acids by the condensation of aromatic aldehydes with fatty acids.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 3396-11-0
Formula molecolare C2H3CsO2
Molecular Weight (g/mol) 191.949
Numero MDL MFCD00013056
InChI Key ZOAIGCHJWKDIPJ-UHFFFAOYSA-M
Sinonimo cesium acetate, acetic acid, cesium salt, caesium acetate, acetic acid, cesium salt 1:1, acetic acid, cesiumsalt, acetic acid cesium salt, caesium 1+ ion acetate, cesiumacetate, acetic acid cesium, caesium 1+ acetate ion
PubChem CID 5152919
IUPAC Name cesium;acetate
SMILES CC(=O)[O-].[Cs+]
Specifications
Materiale o nome chimico Cesium acetate
Punto di fusione 194°C
Forma fisica Crystalline
Quantità 25 g
Note percentuale saggio (metals basis)
Informazioni di solubilità Soluble in water,DMSO.
Peso formulazione 191.95
Percent Purity 99.9%
Odore Weak
Sensibilità Hygroscopic
compliance-icons
Product Identifier
  • Cesium acetate
Signal Word
  • Attenzione
Hazard Category
  • Tossicità per la riproduzione Categoria 2
Hazard Statement
  • H361-Sospettato di nuocere alla fertilità o al feto.
Precautionary Statement
  • P201-Procurarsi istruzioni specifiche prima dell'uso.
  • P308+P313-IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contiene: Acetic acid, cesiumsalt