Specifica
| Materiale o nome chimico | Cesium Acetate, 99.9% |
| CAS | 3396-11-0 |
| Quantità | 10 g |
| Formula molecolare | C2H3CsO2 |
| Sinonimo | cesium acetate, acetic acid, cesium salt, caesium acetate, acetic acid, cesium salt 1:1, acetic acid, cesiumsalt, acetic acid cesium salt, caesium 1+ ion acetate, cesiumacetate, acetic acid cesium, caesium 1+ acetate ion |
| InChI Key | ZOAIGCHJWKDIPJ-UHFFFAOYSA-M |
| SMILES | CC(=O)[O-].[Cs+] |
| IUPAC Name | cesium;acetate |
| Molecular Weight (g/mol) | 191.949 |
| PubChem CID | 5152919 |
| Vedi altri risultati |