Learn More
Cesium Acetate, Technical grade, ≥95%, Honeywell™ Fluka™
Codice prodotto. 15691720 Sfoglia Tutto Honeywell Fluka Prodotti
Click to view available options
Quantità:
25 g
250 g
Imballaggio:
Flacone in polietilene
Dimensione della confezione:
250g
25g
Codice prodotto. 15691720
Marca: Honeywell-Fluka 20079425G
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Identificatori chimici
CAS 3396-11-0
Formula molecolare C2H3CsO2
Molecular Weight (g/mol) 191.949
Numero MDL MFCD00013056
InChI Key ZOAIGCHJWKDIPJ-UHFFFAOYSA-M
Sinonimo cesium acetate, acetic acid, cesium salt, caesium acetate, acetic acid, cesium salt 1:1, acetic acid, cesiumsalt, acetic acid cesium salt, caesium 1+ ion acetate, cesiumacetate, acetic acid cesium, caesium 1+ acetate ion
PubChem CID 5152919
IUPAC Name cesium;acetate
SMILES CC(=O)[O-].[Cs+]
Specifica
Materiale o nome chimico Cesium Acetate
Punto di fusione 194°C
Colore White
Forma fisica Solid
Quantità 25 g
Formula lineare CH3COOCs
Numero UN NONH for all modes of transport
Beilstein 3595637
Peso formulazione 191.95g/mol
Percent Purity ≥95%
Grado Caratteristiche
Imballaggio Flacone in polietilene