Learn More
Cesium Acetate, TRC
Click to view available options
Quantità:
250 mg
Dimensione della confezione:
250mg
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Cesium Acetate |
| CAS | 3396-11-0 |
| Formula molecolare | C2H3CsO2 |
| Quantità | 250 mg |
| InChI Formula | InChI=1S/C2H4O2.Cs/c1-2(3)4;/h1H3,(H,3,4);/q;+1/p-1 |
| SMILES | [Cs+].CC(=O)[O-] |
| IUPAC Name | cesium;acetate |
| Molecular Weight (g/mol) | 191.95 |
| Peso formulazione | 191.9188 |