Learn More
Cesium bromide, 99.9%, pure
Codice prodotto. 10437780 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
Imballaggio:
Glass bottle
Dimensione della confezione:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10437780 25 g Glass bottle 25g
10447780 100 g Glass bottle 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10437780 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 192060250
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 7787-69-1 | BrCs | 212.81 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7787-69-1
Formula molecolare BrCs
Molecular Weight (g/mol) 212.81
Numero MDL MFCD00010954
InChI Key LYQFWZFBNBDLEO-UHFFFAOYSA-M
Sinonimo cesium bromide, caesium bromide, cesium bromide csbr, tricesium tribromide, csbr, unii-06m25edm3f, caesium 1+ ion bromide, cesiumbromide, br.cs, caesium i bromide
PubChem CID 24592
IUPAC Name cesium;bromide
SMILES [Br-].[Cs+]
Specifica
Punti di ebollizione 1300.0°C
Materiale o nome chimico Cesium bromide
Punto di fusione 636.0°C
Nota nome 99.9%
Colore White
Forma fisica Crystalline Powder and/or Crystals
Quantità 25 g
Imballaggio Glass bottle
Gravità specifica 4.44
Intervallo percentuale saggio 99.90%
Densità 4.4400g/mL
Formula lineare CsBr
Indice di Merck 15, 2008
Informazioni di solubilità Solubility in water: 55g/100mL (20 c). Other solubilities: slightly soluble in alcohol, practically insoluble in acetone
Peso formulazione 212.81
Percent Purity 99.9%
Grado Pure
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Cesium bromide
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
Indicazioni di pericolo
  • H302-Nocivo se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico