Learn More
Cesium bromide, 99.999% (metals basis)
Descrizione
Cesium bromide is a biochemical for proteomics research.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specifica
Specifica
| Punti di ebollizione | 1300°C |
| Materiale o nome chimico | Cesium bromide |
| Punto di fusione | 636°C |
| Colore | White |
| Quantità | 10 g |
| Odore | Odorless |
| Indice di rifrazione | 1.6984 |
| Sensibilità | Hygroscopic |
| Note percentuale saggio | (metals basis) |
| Densità | 4.44 g/mL |
| Vedi altri risultati |