Learn More
Cesium bromide, ultra dry, 99.9% (metals basis)
Codice prodotto. 11347867
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 g
50 g
Dimensione della confezione:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11347867 50 g 50g
11337867 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11347867 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore 014289.18
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 15-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 7787-69-1 | BrCs | 212.81 g/mol
Cesium bromide is used as reagent, intermediate in pharmaceuticals.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
  • Confezionato in ampolle in atmosfera di argon
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7787-69-1
Formula molecolare BrCs
Molecular Weight (g/mol) 212.81
Numero MDL MFCD00010954
InChI Key LYQFWZFBNBDLEO-UHFFFAOYSA-M
Sinonimo cesium bromide, caesium bromide, cesium bromide csbr, tricesium tribromide, csbr, unii-06m25edm3f, caesium 1+ ion bromide, cesiumbromide, br.cs, caesium i bromide
PubChem CID 24592
IUPAC Name cesium;bromide
SMILES [Br-].[Cs+]
Specifica
Punti di ebollizione 1300°C
Materiale o nome chimico Cesium bromide
Punto di fusione 636°C
Nota nome Ultra dry
Colore White
Forma fisica Beads
Quantità 50 g
Odore Odorless
Imballaggio Ampule
Indice di rifrazione 1.6984
Sensibilità Hygroscopic
Note percentuale saggio (metals basis)
Densità 4.44 g/mL
Indice di Merck 14,2009
Informazioni di solubilità Soluble in water(55g/100mL at 20 C)
Peso formulazione 212.81
Percent Purity 99.9%