Learn More
Cesium carbonate, 99.5%, for analysis
Codice prodotto. 10008972 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
100 g
500 g
2.5 kg
Imballaggio:
Flacone in plastica
Dimensione della confezione:
100g
2.50kg
500g
5g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10008972 5 g Flacone in plastica 5g
10553941 100 g Flacone in plastica 100g
10393812 500 g Flacone in plastica 500g
11984311 2.5 kg Flacone in plastica 2.50kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 10008972 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 192040050
Spotlight Offers
Usa il codice promozionale 28038
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 07-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 534-17-8 | CCs2O3 | 325.82 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 534-17-8
Formula molecolare CCs2O3
Molecular Weight (g/mol) 325.82
Numero MDL MFCD00010957
InChI Key FJDQFPXHSGXQBY-UHFFFAOYSA-L
Sinonimo cesium carbonate, dicesium carbonate, caesium carbonate, cesiumcarbonate, carbonic acid, dicesium salt, cs2co3, unii-qqi20a14p4, cesium carbonate cs2co3, carbonic acid, cesium salt 1:2, dicaesium 1+ ion carbonate
PubChem CID 10796
SMILES [Cs+].[Cs+].[O-]C([O-])=O
Specifica
Materiale o nome chimico Cesium carbonate
Punto di fusione >400°C
Nota nome 99.5%
Colore White
Forma fisica Crystalline Powder
Quantità 5 g
Perdita all'essiccatura 0.5% max. (500°C)
Imballaggio Flacone in plastica
Gravità specifica 4.072
Intervallo percentuale saggio 99.4% min. (By difference)
Densità 4.0720g/mL
Formula lineare Cs2CO3
Fieser 07,57; 08,81; 09,99; 12,108; 13,70; 14,77; 15,73
Indice di Merck 15,2009
Informazioni di solubilità Solubility in water: 261 g/100mL water (20°C). Other solubilities: soluble in alcohol and ether
IUPAC Name dicesium;carbonate
Peso formulazione 325.82
Percent Purity 99.5%
Grado Analytical
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Cesium carbonate
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Tossicità per la riproduzione Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H361-Sospettato di nuocere alla fertilità o al feto.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
Consigli di prudenza
  • P263-Evitare il contatto durante la gravidanza/l'allattamento.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.