Learn More
Cesium Carbonate, TRC
Codice prodotto. 30355840
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
50 g
Dimensione della confezione:
50g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30355840 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30355840 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCC27860050G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 25-11-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Cesium Carbonate
CAS 534-17-8
Formula molecolare Cs2CO3
Quantità 50 g
Sinonimo Carbonic Acid Dicesium Salt, Cesium Carbonate (Cs2CO3), Cesium Carbonate, Dicesium Carbonate
InChI Formula InChI=1S/CH2O3.2Cs/c2-1(3)4;;/h(H2,2,3,4);;/q;2*+1/p-2
SMILES [Cs+].[Cs+].[O-]C(=O)[O-]
IUPAC Name dicesium;carbonate
Molecular Weight (g/mol) 325.82
Peso formulazione 325.7956