Learn More
Cesium Chloride, 99.0%, (Reagent Grade), MP Biomedicals
Marca:  MP Biomedicals 0210132183
Dettagli aggiuntivi : CAS : 7647-17-8 Peso : 0.25000kg
Quantità 250g
Codice prodotto. 11403260
  • 430.00€ / 250g
Spedizione stimata
07-05-2021
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Spezifikation
Chemische Identifikatoren
7647-17-8
168.355
cesium chloride, caesium chloride, cesium monochloride, cesium chloride cscl, dicesium dichloride, cscl, tricesium trichloride, unii-gnr9hml8ba, gnr9hml8ba, caesium 1+ ion chloride
CHEBI:63039
[Cl-].[Cs+]
ClCs
AIYUHDOJVYHVIT-UHFFFAOYSA-M
24293
cesium;chloride
Spezifikation
Cesium Chloride
99.0%
cesium chloride, caesium chloride, cesium monochloride, cesium chloride cscl, dicesium dichloride, cscl, tricesium trichloride, unii-gnr9hml8ba, gnr9hml8ba, caesium 1+ ion chloride
[Cl-].[Cs+]
168.355
CHEBI:63039
Reagent
7647-17-8
ClCs
AIYUHDOJVYHVIT-UHFFFAOYSA-M
cesium;chloride
24293
168.4
250g
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation