Learn More
Cesium chloride, 99.99%, (trace metal basis), for spectroscopy, optical grade
Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals ProdottiDescrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specifica
Specifica
| Punti di ebollizione | 1290.0°C |
| Materiale o nome chimico | Cesium chloride |
| Punto di fusione | 646.0°C |
| Nota nome | For spectroscopy |
| Colore | Colorless to Yellow |
| Forma fisica | Crystalline Solid |
| Quantità | 5 g |
| Imballaggio | Glass bottle |
| Intervallo percentuale saggio | 99.99% |
| Formula lineare | CsCl |
| Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
- Cesium chloride
- Attenzione
- Tossicità per la riproduzione Categoria 2
- H361-Sospettato di nuocere alla fertilità o al feto.
- P201-Procurarsi istruzioni specifiche prima dell'uso.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P308+P313-IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico.