Learn More
Cesium chloride, 99.999% (metals basis)
Descrizione
Cesium chloride is widely utilized as a precursor for the source of cesium ions. It finds an application in analytical chemistry and acts as a reagent to identify inorganic ions like aluminum, gallium and chromium by the color and morphology of the precipitate. Its radioisotopes are employed in nuclear medicine applications such as treatment of cancer and diagnosis of myocardial infarction. Occasionally, it can act as a phase transfer catalyst in selected organic reactions. It is applied in the manufacturing of electrical conducting glasses and screens of cathode ray tubes.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specifica
Specifica
| Punti di ebollizione | 1303°C |
| Materiale o nome chimico | Cesium chloride |
| Punto di fusione | 646°C |
| Colore | White |
| Forma fisica | Crystalline |
| Quantità | 25 g |
| Intervallo percentuale saggio | 99.999% (Metal basis) |
| Informazioni di solubilità | Soluble in water and concentrated hydrochloric acid. |
| IUPAC Name | cesium;chloride |
| Peso formulazione | 168.36 |
| Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
- Cesium chloride
- Attenzione
- Tossicità per la riproduzione Categoria 2
- H361-Sospettato di nuocere alla fertilità o al feto.
- P201-Procurarsi istruzioni specifiche prima dell'uso.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P308+P313-IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico.
- MIXTURE LIST-Contain: Cesium chloride