Learn More
Cesium chloride, 99.999%, (trace metal basis), extra pure
Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals ProdukteBeschreibung
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spezifikation
Spezifikation
| Punti di ebollizione | 1290.0°C |
| Materiale o nome chimico | Cesium chloride |
| Punto di fusione | 646.0°C |
| Colore | White |
| Forma fisica | Powder |
| Quantità | 50 g |
| Imballaggio | Glass bottle |
| Intervallo percentuale saggio | 99.999% |
| Formula lineare | CsCl |
| Indice di Merck | 15,201 |
| Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
- Cesium chloride
- Attenzione
- Tossicità per la riproduzione Categoria 2
- H361-Sospettato di nuocere alla fertilità o al feto.
- P201-Procurarsi istruzioni specifiche prima dell'uso.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P308+P313-IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico.