Learn More
Cesium chloride, 99+%, pure
Codice prodotto. 10005273 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
500 g
Imballaggio:
Glass bottle
Dimensione della confezione:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10005273 100 g Glass bottle 100g
10518522 25 g Glass bottle 25g
13468568 500 g Glass bottle 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10005273 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 422851000
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
CAS: 7647-17-8 | ClCs | 168.36 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Suitable for battery materials development.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7647-17-8
Formula molecolare ClCs
Molecular Weight (g/mol) 168.36
Numero MDL MFCD00010955
InChI Key AIYUHDOJVYHVIT-UHFFFAOYSA-M
Sinonimo cesium chloride, caesium chloride, cesium monochloride, cesium chloride cscl, dicesium dichloride, cscl, tricesium trichloride, unii-gnr9hml8ba, gnr9hml8ba, caesium 1+ ion chloride
PubChem CID 24293
ChEBI CHEBI:63039
IUPAC Name caesium(1+) chloride
SMILES [Cl-].[Cs+]
Specifica
Punti di ebollizione 1290.0°C
Materiale o nome chimico Cesium chloride
Punto di fusione 646.0°C
Nota nome Pure
Colore White
Forma fisica Crystals
Quantità 100 g
Imballaggio Glass bottle
Intervallo percentuale saggio 99% min. (Argentometry)
Densità 3.983g/mL
Formula lineare CsCl
Indice di Merck 15,201
Informazioni di solubilità Solubility in water: 1860g/L (20°C). Other solubilities: soluble in alcohol,insoluble in acetone
Peso formulazione 168.36
Percent Purity ≥99%
Grado Pure
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • Cesium chloride
Signal Word
  • Attenzione
Hazard Category
  • Tossicità per la riproduzione Categoria 2
Hazard Statement
  • H361-Sospettato di nuocere alla fertilità o al feto.
Precautionary Statement
  • P201-Procurarsi istruzioni specifiche prima dell'uso.