Learn More
Cesium Chloride (Crystalline Powder), Fisher BioReagents
Codice prodotto. 10648783
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
500 g
1 kg
Imballaggio:
Flacone in polietilene
Dimensione della confezione:
1kg
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10648783 500 g Flacone in polietilene 500g
10386503 1 kg Flacone in polietilene 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10648783 Fornitore Fisher BioReagents N. del fornitore BP1595500
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
For isolation of phage DNA, plasmid DNA, or total RNA
This economical grade of Cesium Chloride can be used where low levels of metal ion impurities do not interfere. It is recommended for isolating phage DNA, plasmid DNA, or total RNA.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7647-17-8
Formula molecolare ClCs
Molecular Weight (g/mol) 168.36
Numero MDL MFCD00010955
InChI Key AIYUHDOJVYHVIT-UHFFFAOYSA-M
Sinonimo cesium chloride, caesium chloride, cesium monochloride, cesium chloride cscl, dicesium dichloride, cscl, tricesium trichloride, unii-gnr9hml8ba, gnr9hml8ba, caesium 1+ ion chloride
PubChem CID 24293
ChEBI CHEBI:63039
IUPAC Name cesium;chloride
SMILES [Cl-].[Cs+]
Specifica
Punti di ebollizione 1290°C
Materiale o nome chimico Cesium Chloride
Punto di fusione 646°C
Colore White
pH 5 to 9
Forma fisica Powder/Solid
Quantità 500 g
Note sul grado di purezza DNase-, RNase- and Protease-Free
Intervallo percentuale saggio ≥99.5 %
Indice di Merck 15, 2010
Peso formulazione 168.36
Percent Purity ≥99.5%
Imballaggio Flacone in polietilene
Indice di rifrazione 1.364 to 1.374 (at 25°C)
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Cesium chloride
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità per la riproduzione Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H361-Sospettato di nuocere alla fertilità o al feto.
Consigli di prudenza
  • P201-Procurarsi istruzioni specifiche prima dell'uso.