Learn More
Cesium chloride, Reagent Grade, 99.9%, Honeywell™
Catalog Number 15662940
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
7647-17-8
ClCs
168.36
MFCD00010955
AIYUHDOJVYHVIT-UHFFFAOYSA-M
cesium chloride, caesium chloride, cesium monochloride, cesium chloride cscl, dicesium dichloride, cscl, tricesium trichloride, unii-gnr9hml8ba, gnr9hml8ba, caesium 1+ ion chloride
24293
CHEBI:63039
cesium;chloride
[Cl-].[Cs+]
7647-17-8
ClCs
168.36
MFCD00010955
AIYUHDOJVYHVIT-UHFFFAOYSA-M
cesium chloride, caesium chloride, cesium monochloride, cesium chloride cscl, dicesium dichloride, cscl, tricesium trichloride, unii-gnr9hml8ba, gnr9hml8ba, caesium 1+ ion chloride
24293
CHEBI:63039
cesium;chloride
[Cl-].[Cs+]
Reagent Grade, 99.9%
  • ≥95% for general laboratory use.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Materiale o nome chimico Cesium chloride
Punto di fusione 645°C (literature)
Nota nome Reagent Grade, 99.9%
CAS max % 100.0000%
Quantità 25 g
Formula lineare CsCl
Numero UN NONH for all modes of transport
Peso formulazione 168.36
Percent Purity ≥99.9%
Grado Reagent
Imballaggio Poly Bottle
Densità 3.98 g/cm3