Learn More
Cesium chloride, ultrapure, 99.9% (metals basis)
Codice prodotto. 15407149
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
15407149 25 g 25g
15410487 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 15407149 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore J65950.14
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 7647-17-8 | ClCs | 168.36 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7647-17-8
Formula molecolare ClCs
Molecular Weight (g/mol) 168.36
Numero MDL MFCD00010955
InChI Key AIYUHDOJVYHVIT-UHFFFAOYSA-M
Sinonimo cesium chloride, caesium chloride, cesium monochloride, cesium chloride cscl, dicesium dichloride, cscl, tricesium trichloride, unii-gnr9hml8ba, gnr9hml8ba, caesium 1+ ion chloride
PubChem CID 24293
ChEBI CHEBI:63039
IUPAC Name cesium;chloride
SMILES [Cl-].[Cs+]
Specifica
Punti di ebollizione 1303°C
Materiale o nome chimico Cesium chloride
Punto di fusione 646°C
Colore White
Forma fisica Crystalline
Quantità 25 g
Note sul grado di purezza Ultrapure
Note percentuale saggio (metals basis)
Indice di Merck 14,2011
Peso formulazione 168.36
Percent Purity 99.9%
Odore Odorless
Indice di rifrazione 1.6418
Sensibilità Hygroscopic
Densità 3.99
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Cesium chloride, ultrapure
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità per la riproduzione Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H361-Sospettato di nuocere alla fertilità o al feto.
Consigli di prudenza
  • P201-Procurarsi istruzioni specifiche prima dell'uso.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P308+P313-IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: Cesium chloride