Learn More
Cesium chloride, ultrapure, 99.9% (metals basis)
Beskrivelse
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Tekniske data
Tekniske data
| Punti di ebollizione | 1303°C |
| Materiale o nome chimico | Cesium chloride |
| Punto di fusione | 646°C |
| Colore | White |
| Forma fisica | Crystalline |
| Quantità | 100 g |
| Odore | Odorless |
| Indice di rifrazione | 1.6418 |
| Sensibilità | Hygroscopic |
| Note sul grado di purezza | Ultrapure |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- Cloruro di cesio, ultrapuro
- Attenzione
- Tossicità per la riproduzione Categoria 2
- H361-Sospettato di nuocere alla fertilità o al feto.
- P201-Procurarsi istruzioni specifiche prima dell'uso.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P308+P313-IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico.
RUO – Research Use Only
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?