Learn More
Cesium Chloride (White Crystalline Powder/Molecular Biology), Fisher BioReagents
Descrizione
This Molecular Biology-grade cesium chloride is ideal for UV analysis of nucleic acids during density-gradient centrifugation and for the isolation of plasmid DNA, phage DNA, virus particles, and RNA.
Specifica
Specifica
| Punti di ebollizione | 1290°C |
| Materiale o nome chimico | Cesium Chloride |
| Punto di fusione | 646°C |
| Colore | White |
| pH | 5 to 9 |
| Forma fisica | Crystalline Powder |
| Quantità | 500 g |
| Imballaggio | Flacone in polietilene |
| Indice di rifrazione | 1.367 to 1.371 (at 25°C) |
| Note sul grado di purezza | DNase-, RNase- and Protease-Free |
| Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- Cesium chloride
- Attenzione
- Tossicità per la riproduzione Categoria 2
- H361-Sospettato di nuocere alla fertilità o al feto.
- P201-Procurarsi istruzioni specifiche prima dell'uso.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P308+P313-IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico.