Learn More
Cesium hydroxide, 50% w/w aq. soln., 99.9% (metals basis)
Codice prodotto. 11365729
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11365729 25 g 25g
11375729 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11365729 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore 010020.ND
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-11-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 21351-79-1 | CsHO | 149.91 g/mol
Cesium hydroxide is used in electric storage batteries. Also used to make porous cesium titanosilicates and potential ion-exchange materials for cleanup of radioactive wastes. Cesium Hydroxide is used as electrolyte in alkaline batteries at subzero temperatures, color photography and as a catalyst in organic synthesis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 21351-79-1
Formula molecolare CsHO
Molecular Weight (g/mol) 149.91
Numero MDL MFCD00010964
InChI Key HUCVOHYBFXVBRW-UHFFFAOYSA-M
Sinonimo cesium hydroxide, caesium hydroxide, cesium hydrate, csoh, cesium hydroxide cs oh, cesium hydroxide dimer, cesium hydoxide, cs.ho, caesium 1+ oh, cesium hydroxide solution
PubChem CID 62750
ChEBI CHEBI:33988
IUPAC Name cesium;hydroxide
SMILES [OH-].[Cs+]
Specifica
Materiale o nome chimico Cesium hydroxide
Colore Colorless
Forma fisica Liquid
Quantità 25 g
Odore Odorless
Sensibilità Air Sensitive
Note percentuale saggio (metals basis)
Densità 1.725 g/mL
Numero UN UN2681
Informazioni di solubilità Highly soluble in water.
Peso formulazione 149.91
Percent Purity 99.9%
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 50% w/w aq. soln.
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Cesium hydroxide, 50% w/w Aqueous Solution
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
Indicazioni di pericolo
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
Consigli di prudenza
  • P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P405-Conservare sotto chiave.
  • P501-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali /regionali / nazionali / internazionali..
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: Cesium hydroxide