Learn More
Cesium hydroxide, 99.9%, (trace metal basis), for analysis, 50 wt% solution in water
Codice prodotto. 10793591 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 g
500 g
Imballaggio:
Flacone in plastica
Dimensione della confezione:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10793591 100 g Flacone in plastica 100g
10666982 500 g Flacone in plastica 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10793591 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 213601000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    150.00€
    139.00€ / 100g
    Risparmia 11.00€
    7% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 21351-79-1 | CsHO | 149.91 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Per analisi con tracce estremamente ridotte
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 21351-79-1
Formula molecolare CsHO
Molecular Weight (g/mol) 149.91
Numero MDL MFCD00010964
InChI Key HUCVOHYBFXVBRW-UHFFFAOYSA-M
Sinonimo cesium hydroxide, caesium hydroxide, cesium hydrate, csoh, cesium hydroxide cs oh, cesium hydroxide dimer, cesium hydoxide, cs.ho, caesium 1+ oh, cesium hydroxide solution
PubChem CID 62750
ChEBI CHEBI:33988
IUPAC Name cesium;hydroxide
SMILES [OH-].[Cs+]
Specifica
Materiale o nome chimico Cesium hydroxide
Nota nome 99%
Colore Colorless
Forma fisica Liquid
Quantità 100 g
Imballaggio Flacone in plastica
Gravità specifica 1.74
Intervallo percentuale saggio 99.9%
Densità 1.7400g/mL
Formula lineare CsOH
Indice di Merck 15, 2012
Informazioni di solubilità Solubility in water: soluble
Peso formulazione 149.91
Percent Purity 99.9%
Grado Base per metalli in tracce