Learn More
Cesium iodide, 99.9% (metals basis)
Codice prodotto. 11386717
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
11386717 25 g 25g
11376717 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11386717 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore 010022.14
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 7789-17-5 | CsI | 259.81 g/mol
Cesium iodide is used in FT-IR (Fourier Transform Infrared Spectrometers) as a beamsplitter. Cesium Iodide exhibits high gamma-ray stopping power. Useful as input phosphor in fluoroscopy equipment, and efficient photocathode for extreme ultraviolet wavelengths. Fast and dense scintillating material - useful in electromagnetic calorimetry in particle physics.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7789-17-5
Formula molecolare CsI
Molecular Weight (g/mol) 259.81
Numero MDL MFCD00010962
InChI Key XQPRBTXUXXVTKB-UHFFFAOYSA-M
Sinonimo cesium iodide, caesium iodide, cesium monoiodide, dicesium diiodide, tricesium triiodide, cesiumiodide, cesium iodide cs2i2, cesium iodide cs3i3, unii-u1p3gvc56l
PubChem CID 24601
IUPAC Name cesium;iodide
SMILES [I-].[Cs+]
Specifica
Punti di ebollizione 1280°C
Materiale o nome chimico Cesium iodide
Punto di fusione 626°C
Colore White
Quantità 25 g
Note percentuale saggio (metals basis)
Indice di Merck 14,2014
Informazioni di solubilità Soluble in water; Soluble in ethanol; Slightly soluble in methanol; Insoluble in acetone
Peso formulazione 259.81
Percent Purity 99.9%
Odore Odorless
Indice di rifrazione 1.7876
Sensibilità Hygroscopic
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Ioduro di cesio
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Sensibilizzazione della pelle Categoria 1
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H317-Può provocare una reazione allergica cutanea.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P405-Conservare sotto chiave.
  • P501-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali /regionali / nazionali / internazionali..