Learn More
Cesium iodide, 99.999% (metals basis)
Codice prodotto. 11381588
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
Codice prodotto. 11381588
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 010992.14
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 7789-17-5 | CsI | 259.81 g/mol
Cesium iodide is used as an input phosphor in x-ray image intensifier tube of fluoroscopy equipment. It is also used as an equipment for electromagnetic calorimetry in experimental particle physics. It is often employed as a beamsplitter in Fourier Transform Infrared (FT-IR) spectrometers. Cesium iodide is an inorganic scintillator which is mainly used in experimental nuclear physics, high energy physics, nuclear medicine, nuclear tomography, environmental studies and many other fields of use. It is utilized in calorimeters and detectors and also employed as a phosphor in fluoroscopy equipments.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7789-17-5
Formula molecolare CsI
Molecular Weight (g/mol) 259.81
Numero MDL MFCD00010962
InChI Key XQPRBTXUXXVTKB-UHFFFAOYSA-M
Sinonimo cesium iodide, caesium iodide, cesium monoiodide, dicesium diiodide, tricesium triiodide, cesiumiodide, cesium iodide cs2i2, cesium iodide cs3i3, unii-u1p3gvc56l
PubChem CID 24601
IUPAC Name cesium;iodide
SMILES [I-].[Cs+]
Specifica
Punti di ebollizione 1280°C
Materiale o nome chimico Cesium iodide
Punto di fusione 626°C
Colore White
Forma fisica Crystalline
Quantità 25 g
Note percentuale saggio (metals basis)
Indice di Merck 14,2014
Informazioni di solubilità Soluble in water. Soluble in water and ethanol. Slightly soluble in methanol. Insoluble in acetone.
Peso formulazione 259.81
Percent Purity 99.999%
Odore Odorless
Indice di rifrazione 1.7876
Sensibilità Hygroscopic
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Cesium iodide
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • PERICOLO ACUTO PER L'AMBIENTE ACQUATICO Acuto 1
  • Tossicità per la riproduzione Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H361-Sospettato di nuocere alla fertilità o al feto.
  • H400-Molto tossico per gli organismi acquatici.
Consigli di prudenza
  • P201-Procurarsi istruzioni specifiche prima dell'uso.
  • P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P273-Non disperdere nell'ambiente.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P308+P313-IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: Cesium iodide