Learn More
Cesium nitrate, 99.8% (metals basis)
Descrizione
Preparation of cesium compoundsCesium nitrate prisms are used in infrared spectroscopy, x-ray phosphors and scintillation counters. It is a precursor material for the synthesis of cesium nitratocuprate and cesium salts. Cesium nitrate doped on carbon-based ruthenium catalyst plays an important role in synthesis of ammonia.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specifica
Specifica
| Punti di ebollizione | (decomposition) |
| Materiale o nome chimico | Cesium nitrate |
| Punto di fusione | 414°C |
| Forma fisica | Crystalline |
| Quantità | 250 g |
| Indice di rifrazione | 1.55 |
| Sensibilità | Hygroscopic |
| Intervallo percentuale saggio | 99.8% (metals basis) |
| Densità | 3.68 |
| Informazioni di solubilità | Soluble in 5 parts cold and 0.5 parts boiling water. Soluble in acetone. Slightly soluble in alcoholSoluble in water and acetone. Slightly soluble in ethanol. |
| Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
- Caesium Nitrate
- Pericolo
- Tossicità acuta Categoria 4
- Solido comburente Categoria 1
- Tossicità per la riproduzione Categoria 2
- H271-Può provocare un incendio o un'esplosione; molto comburente.
- H302-Nocivo se ingerito.
- H361-Sospettato di nuocere alla fertilità o al feto.
- P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
- MIXTURE LIST-Contain: Cesium nitrate