Learn More
Cesium nitrate, 99.9%, (trace metal basis), for analysis
Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals ProdottiDescrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Cesium nitrate |
| Punto di fusione | 414.0°C |
| Colore | White |
| Forma fisica | Crystalline Powder and/or Crystals |
| Quantità | 50 g |
| Imballaggio | Glass bottle |
| Gravità specifica | 3.68 |
| Intervallo percentuale saggio | 99.9% |
| Densità | 3.6800g/mL |
| Formula lineare | CsNO3 |
| Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
- Cesium nitrate
- Pericolo
- Tossicità acuta Categoria 4
- Solido comburente Categoria 1
- Tossicità per la riproduzione Categoria 2
- H361-Sospettato di nuocere alla fertilità o al feto.
- H302-Nocivo se ingerito.
- H271-Può provocare un incendio o un'esplosione; molto comburente.