Learn More
Cesium nitrate, 99.999% (metals basis)
Codice prodotto. 11378937
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11378937 100 g 100g
11368937 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11378937 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore 038617.22
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 7789-18-6 | CsNO3 | 194.909 g/mol
Cesium nitrate prisms are used in infrared spectroscopy, x-ray phosphors and scintillation counters. It is a precursor material for the synthesis of cesium nitratocuprate and cesium salts. Cesium nitrate doped on carbon-based ruthenium catalyst plays an important role in synthesis of ammonia.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7789-18-6
Formula molecolare CsNO3
Molecular Weight (g/mol) 194.909
Numero MDL MFCD00010963
InChI Key NLSCHDZTHVNDCP-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo cesium nitrate, caesium nitrate, nitric acid, cesium salt, cesium i nitrate 1:1, caesium 1+ nitronate, acmc-1bhhg, caesium 1+ ion nitronate, ksc492a7j
PubChem CID 62674
IUPAC Name cesium;nitrate
SMILES [N+](=O)([O-])[O-].[Cs+]
Specifica
Punti di ebollizione (decomposition)
Materiale o nome chimico Cesium nitrate
Punto di fusione 414°C
Colore White
Forma fisica Crystalline
Quantità 100 g
Odore Odorless
Indice di rifrazione 1.55
Sensibilità Hygroscopic
Aspetto White crystalline powder
Intervallo percentuale saggio 99.999% (Metal basis)
Densità 3.68 g/cm3 at 20°C
Informazioni di solubilità Soluble in water and acetone. Slightly soluble in ethanol.
Peso formulazione 194.91