Learn More
Cesium Nitrate Ionization Buffer: 1% Cs (from carbonate) in 5% HNO3, VHG™
Descrizione
Cesium Nitrate Ionization Buffer: 1% Cs (from carbonate) in 5% HNO3
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Caesium |
| CAS | 7440-46-2 |
| Metodi | ICP/ICP-MS |
| Nomi componenti o analita | Caesium |
| Shipping Condition | Room Temperature |
| Formula molecolare | Cs |
| Concentrazione | 1% |
| Certificazione/Conformità | ISO 17034 |
| Sinonimo | Cs |
| SMILES | [Cs] |
| Vedi altri risultati |