Learn More
Cesium, plasma standard solution, Specpure™ Cs 1000μg/mL
Codice prodotto. 11410340
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
50 mL
100 mL
500 mL
Dimensione della confezione:
100mL
500mL
50mL
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11410340 500 mL 500mL
11391369 50 mL 50mL
11381369 100 mL 100mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11410340 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore 013825.AP
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 27-11-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 534-17-8 | CCs2O3 | 325.82 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 534-17-8 , 7697-37-2 , 7732-18-5
Formula molecolare CCs2O3
Molecular Weight (g/mol) 325.82
Numero MDL MFCD00010957
InChI Key FJDQFPXHSGXQBY-UHFFFAOYSA-L
PubChem CID 10796
SMILES [Cs+].[Cs+].[O-]C([O-])=O
Specifica
Materiale o nome chimico Cesium
Pressione del vapore 23 hPa (17mm Hg) at 20°C
Forma fisica Liquid
Colore Incolore
Tipo Analytical Standard
IUPAC Name dicaesium(1+) carbonate
Quantità 500 mL
Grado Specpure
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Nitric acid: 5.0%; Cesium carbonate: 0.122%; Water: 94.878%