Learn More
Cesium Standard: Cs @ 1000 μg/mL in 5% HNO3, VHG™
Codice prodotto. 17998439
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
50 mL
100 mL
250 mL
500 mL
Dimensione della confezione:
100mL
250mL
500mL
50mL
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
17998439 500 mL 500mL
17909279 50 mL 50mL
17959229 250 mL 250mL
17927529 100 mL 100mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Normativa: Questo prodotto contiene un precursore di esplosivi ai sensi del regolamento (CE) n. 1148/2019. Ogni cliente deve compilare una dichiarazione prima della consegna.
Codice prodotto. 17998439 Fornitore VHG Labs N. del fornitore VHGPCSN500
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 08-01-2027
Normativa: Questo prodotto contiene un precursore di esplosivi ai sensi del regolamento (CE) n. 1148/2019. Ogni cliente deve compilare una dichiarazione prima della consegna.
VHG Labs offers ISO 17034 metallo-organic and aqueous inorganic certified reference materials for oil, fuel, and coolant analysis as well as a variety of certified standards for environmental, pharmaceutical, and industrial applications
Cesium Standard: Cs @ 1000 μg/mL in 5% HNO3
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Caesium
CAS 7440-46-2
Metodi ICP/ICP-MS
Nomi componenti o analita Caesium
Shipping Condition Room Temperature
Formula molecolare Cs
Concentrazione 1000 μg/mL
Sinonimo Cs
SMILES [Cs]
IUPAC Name Caesium
Solvent or Matrix Dilute HNO3
Molecular Weight (g/mol) 132
Quantità 500 mL
Peso formulazione 132.9055 g/mol