Learn More
Cesium sulfate, 99+%, pure, Thermo Scientific Chemicals
Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals ProdottiBeschreibung
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spezifikation
Spezifikation
| Punti di ebollizione | 1900.0°C |
| Materiale o nome chimico | Cesium sulfate |
| Punto di fusione | 1005.0°C |
| Nota nome | 99+% |
| Colore | White |
| Forma fisica | Fine Crystalline Powder |
| Quantità | 250 g |
| Imballaggio | Glass bottle |
| Intervallo percentuale saggio | 99% min |
| Densità | 4.24 |
| Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
- Cesium sulfate
- Attenzione
- Tossicità acuta Categoria 4
- Tossicità per la riproduzione Categoria 2
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione ripetuta) Categoria 2
- H302-Nocivo se ingerito.
- H361f-Sospettato di nuocere alla fertilità.
- H373-Può provocare danni agli organi.
- P201-Procurarsi istruzioni specifiche prima dell'uso.
- P264-Lavare accuratamente dopo l'uso.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
- P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.
- MIXTURE LIST-Contain: Cesium sulfate