Learn More
Cesium sulfate, 99%
Codice prodotto. 11402788
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
500 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11402788 25 g 25g
11412788 100 g 100g
11422788 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11402788 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore A16767.14
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 10294-54-9 | Cs2O4S | 361.87 g/mol
Cesium sulfate is used to prepare dense aqueous solutions for use in isopycnic centrifugation. It is used as metal oxide catalyst enhancer for heterogeneous processes.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Cesium sulfate is used to prepare dense aqueous solutions for use in isopycnic centrifugation. It is used as metal oxide catalyst enhancer for heterogeneous processes.
Solubility
Soluble in water. (1820 g/L) at 20°C
Notes
Hygroscopic. Protect from humidity and water. Store under dry inert gas. Incompatible with water, reducing agents and oxidizing agents.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 10294-54-9
Formula molecolare Cs2O4S
Molecular Weight (g/mol) 361.87
Numero MDL MFCD00010959
InChI Key FLJPGEWQYJVDPF-UHFFFAOYSA-L
Sinonimo cesium sulfate, dicesium sulfate, sulfuric acid, dicesium salt, caesium sulphate, caesium sulfate, unii-8d6r91cs62, dicaesium 1+ ion sulfate, cesiumsulfate, dicaesium 1+ sulfate
PubChem CID 25137
IUPAC Name dicesium;sulfate
SMILES [Cs+].[Cs+].[O-]S([O-])(=O)=O
Specifica
Materiale o nome chimico Cesium sulfate
Punto di fusione 1,010°C
Quantità 25 g
Odore Odorless
Sensibilità Hygroscopic
Densità 4.24
Indice di Merck 14,2016
Informazioni di solubilità Soluble in water. (1820g/L) at 20°C
Peso formulazione 361.87
Percent Purity 99%
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Cesium sulfate
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Tossicità per la riproduzione Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione ripetuta) Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H361f-Sospettato di nuocere alla fertilità.
  • H373-Può provocare danni agli organi.
Consigli di prudenza
  • P201-Procurarsi istruzioni specifiche prima dell'uso.
  • P264-Lavare accuratamente dopo l'uso.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: Cesium sulfate