Learn More
Cesium sulfate, Puratronic™, 99.997% (metals basis)
Codice prodotto. 11386128
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 g
50 g
Dimensione della confezione:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11386128 10 g 10g
11376128 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11386128 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore 011112.09
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. View return policy
CAS: 10294-54-9 | Cs2O4S | 361.87 g/mol
Cesium sulfate is used to prepare dense aqueous solutions for use in isopycnic centrifugation. It is also used for crystal growing purposes.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 10294-54-9
Formula molecolare Cs2O4S
Molecular Weight (g/mol) 361.87
Numero MDL MFCD00010959
InChI Key FLJPGEWQYJVDPF-UHFFFAOYSA-L
Sinonimo cesium sulfate, dicesium sulfate, sulfuric acid, dicesium salt, caesium sulphate, caesium sulfate, unii-8d6r91cs62, dicaesium 1+ ion sulfate, cesiumsulfate, dicaesium 1+ sulfate
PubChem CID 25137
IUPAC Name dicesium;sulfate
SMILES [Cs+].[Cs+].[O-]S([O-])(=O)=O
Specifications
Materiale o nome chimico Cesium sulfate
Punto di fusione 1,010°C
Colore White
Forma fisica Powder
Quantità 10 g
Odore Odorless
Sensibilità Hygroscopic
Note percentuale saggio (metals basis)
Densità 4.243 g/mL
Formula lineare Cs2SO4
Indice di Merck 14,2016
Informazioni di solubilità Soluble in water (1820g/L).
Peso formulazione 361.87
Percent Purity 99.997%
Grado Puratronic