Specifica
| Materiale o nome chimico | Cesium Sulfate |
| Punto di fusione | 1019°C |
| CAS | 10294-54-9 |
| Colore | White |
| pH | 6.0 to 7.5 (at 723.7g/L 25°C) |
| Quantità | 50 g |
| Formula molecolare | Cs2O4S |
| Numero MDL | MFCD00010959 |
| Numero UN | NONH for all modes of transport |
| Sinonimo | cesium sulfate, dicesium sulfate, sulfuric acid, dicesium salt, caesium sulphate, caesium sulfate, unii-8d6r91cs62, dicaesium 1+ ion sulfate, cesiumsulfate, dicaesium 1+ sulfate |
| Vedi altri risultati |