Learn More
Cesium titanium oxide, 99.85% (metals basis)
Codice prodotto. 11383598
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11383598 5 g 5g
11373598 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11383598 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore 039207.06
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 12158-57-5
It is employed as a intermediate for pharmaceutical.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 12158-57-5
Numero MDL MFCD00053969
Sinonimo Cesium titanate
Specifica
Materiale o nome chimico Cesium titanium oxide
Colore White
Forma fisica Powder
Quantità 5 g
Note percentuale saggio (metals basis)
Formula lineare Cs2TiO3
Informazioni di solubilità Insoluble in water.
Peso formulazione 361.71
Percent Purity 99.85%