Learn More
Cetirizine Dihydrochloride, TRC
Codice prodotto. 17992515
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
50 mg
100 mg
250 mg
Dimensione della confezione:
100mg
250mg
50mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
17992515 50 mg 50mg
17973955 100 mg 100mg
17970715 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 17992515 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCC28110050MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 83881-52-1
Formula molecolare C21 H25 Cl N2 O3 . 2 Cl H
Molecular Weight (g/mol) 461.81
Sinonimo Acetic acid, [2-[4-[(4-chlorophenyl)phenylmethyl]-1-piperazinyl]ethoxy]-, dihydrochloride (9CI), Alercet, Alerid, Alerlisin, Cesta, Cetiriz, Cetirizine dihydrochloride, Cetirizine hydrochloride, Cetrak, Cetrine, Cetrizet, Cistamine, Epirizine, Formistin, Histazine, Histazine-1, Nosemin, P 071, Reactine, Riztec, Ryzen, Sancotec, Selitex, Tomazine, Triz, UCB-P 071, Virlix, Zeran, Zirtec, Zirtek, Zirtin, Zyrlex, Zyrtec, Zyrzine
IUPAC Name 2-[2-[4-[(4-chlorophenyl)-phenylmethyl]piperazin-1-yl]ethoxy]acetic acid;dihydrochloride
SMILES Cl.Cl.OC(=O)COCCN1CCN(CC1)C(c2ccccc2)c3ccc(Cl)cc3
Specifica
Materiale o nome chimico Cetirizine Dihydrochloride
Note sul grado di purezza HPLC
Quantità 50 mg
InChI Formula InChI=1S/C21H25ClN2O3.2ClH/c22-19-8-6-18(7-9-19)21(17-4-2-1-3-5-17)24-12-10-23(11-13-24)14-15-27-16-20(25)26;;/h1-9,21H,10-16H2,(H,25,26);2*1H
Peso formulazione 460.1087
Percent Purity >95%