Learn More
Cetrimonium bromide, MedChemExpress
Codice prodotto. 16478706
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
16478706 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 16478706 Fornitore Medchem Express N. del fornitore HYB1260
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 23-11-2026
MedChemExpress Cetrimonium bromide (CTAB) is an amine based cationic quaternary surfactant, is one of the components of the topical antiseptic Cetrimide.
Cetrimonium bromide (CTAB) is an amine based cationic quaternary surfactant, is one of the components of the topical antiseptic Cetrimide.
Specifica
Materiale o nome chimico Cetrimonium bromide
CAS 57-09-0
Colore White
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C19H42BrN
Quantità 100 mg
Sinonimo CTABCetyltrimethylammonium bromideHexadecyltrimethylammonium bromide
Informazioni di solubilità DMSO : 10 mg/mL (27.44 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 4.55 mg/mL (12.48 mM; Need ultrasonic)
SMILES CCCCCCCCCCCCCCCC[N+](C)(C)C.[Br-]
Molecular Weight (g/mol) 364.45
Peso formulazione 364.45
Percent Purity 98.0%
Grado Research
Forma fisica Powder
Research purposes only