Learn More
Cetyl Alcohol, Solstice
Codice prodotto. 15660700
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
500 g
Imballaggio:
Poly bottle
Dimensione della confezione:
500g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
15660700 500 g Poly bottle 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 15660700 Fornitore Honeywell-Riedel-de Haen N. del fornitore 03884500G
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
Tested according to Ph.Eur.
  • Solstice has over 200 years of history in producing high-purity chemicals
  • It is the leading brand offering High-Purity Solvents for dedicated applications.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Cetyl Alcohol
Nota nome Tested According to Ph.Eur.
CAS 36653-82-4
Punto di fusione 49°C to 50°C
Punti di ebollizione 190°C
Punto d'infiammabilità 170°C (338°F)
Imballaggio Poly bottle
Formula molecolare C16H34O
Formula lineare CH3(CH2)15OH
Numero MDL MFCD00004760
Quantità 500 g
Numero UN NONH for all modes of transport
Beilstein 1748475
Sinonimo 1-hexadecanol, cetyl alcohol, hexadecanol, cetanol, palmityl alcohol, hexadecyl alcohol, n-cetyl alcohol, cetaffine, cetylol, cetal
InChI Key BXWNKGSJHAJOGX-UHFFFAOYSA-N
SMILES CCCCCCCCCCCCCCCCO
IUPAC Name hexadecan-1-ol
Molecular Weight (g/mol) 242.45
PubChem CID 2682
ChEBI CHEBI:16125
Peso formulazione 242.44g/mol