Description
C19H42BrN, CAS Number-57-09-0, 500g, White, 364.45g/mol, 230 deg.C, 11772, Plastic powder jar, 5 to 7, Powder Solid
Spécification
Spécification
| Punto di fusione | 230°C |
| CAS | 57-09-0 |
| Colore | White |
| pH | 5 to 7 |
| Forma fisica | Powder/Solid |
| Quantità | 500 g |
| Formula molecolare | C19H42BrN |
| Numero MDL | MFCD00011772 |
| InChI Key | LZZYPRNAOMGNLH-UHFFFAOYSA-M |
| SMILES | [Br-].CCCCCCCCCCCCCCCC[N+](C)(C)C |
| Afficher plus |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- Cetyl trimethylammonium bromide
- Pericolo
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
- Tossicità acuta Categoria 4
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione ripetuta) Categoria 2
- PERICOLO ACUTO PER L'AMBIENTE ACQUATICO Acuto 1
- H318-Provoca gravi lesioni oculari.
- H302-Nocivo se ingerito.
- H315-Provoca irritazione cutanea.
- H335-Può irritare le vie respiratorie.
- H373-Può provocare danni agli organi.
- H410-Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
- P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
- P273-Non disperdere nell'ambiente.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico
- P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?