Learn More
Cetyltrimethyl Ammonium Bromide, Serva Electrophoresis™
Codice prodotto. 11731917
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 g
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11731917 100 g Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 11731917 Fornitore Serva Electrophoresis N. del fornitore 1653004
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 08-01-2027
Specifica
CAS 57-09-0
Formula molecolare C19H42BrN
Numero MDL MFCD00011772
Quantità 100 g
Sinonimo cetrimonium bromide, hexadecyltrimethylammonium bromide, cetyltrimethylammonium bromide, ctab, centimide, cetab, bromat, ctmab, cee dee, cetavlon
InChI Key LZZYPRNAOMGNLH-UHFFFAOYSA-M
SMILES [Br-].CCCCCCCCCCCCCCCC[N+](C)(C)C
IUPAC Name hexadecyltrimethylazanium bromide
Molecular Weight (g/mol) 364.46
PubChem CID 5974
ChEBI CHEBI:3567
Forma fisica Crystalline
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Cetyltrimethylammonium-bromide
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • PERICOLO ACUTO PER L'AMBIENTE ACQUATICO Acuto 1
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 1
Indicazioni di pericolo
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H400-Molto tossico per gli organismi acquatici.
  • H410-Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
Consigli di prudenza
  • P273-Non disperdere nell'ambiente.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P362-Togliere gli indumenti contaminati.