Learn More
Cetyltrimethylammonium bromide, ∽98%, Molecular biology reagent grade, MP Biomedicals™
Sfoglia Tutto MP Biomedicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
100 g
250 g
500 g
1 kg
Dimensione della confezione:
100g
1kg
250g
500g
Specifications
Specifications
| Materiale o nome chimico | Cetyltrimethylammonium bromide |
| Colore | White |
| Quantità | 100 g |
| Peso formulazione | 364.5 |
| Percent Purity | ∼98% |
| Grado | Molecular Biology Reagent |
| Forma fisica | Powder |