Specifica
| Materiale o nome chimico | Cetyltrimethylammonium Bromide |
| CAS | 57-09-0 |
| Quantità | 100 g |
| Formula molecolare | C19H42BrN |
| Numero MDL | MFCD00011772 |
| InChI Key | LZZYPRNAOMGNLH-UHFFFAOYSA-M |
| SMILES | [Br-].CCCCCCCCCCCCCCCC[N+](C)(C)C |
| IUPAC Name | hexadecyltrimethylazanium bromide |
| Molecular Weight (g/mol) | 364.46 |
| PubChem CID | 5974 |
| Vedi altri risultati |