Learn More
Cetyltrimethylammonium bromide, MP Biomedicals™
Codice prodotto. 11446801 Sfoglia Tutto MP Biomedicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
5 g
100 g
500 g
1 kg
Dimensione della confezione:
100g
1kg
500g
5g
Codice prodotto. 11446801
Marca: MP Biomedicals 0219502980
Identificatori chimici
CAS 57-09-0
Formula molecolare C19H42BrN
Molecular Weight (g/mol) 364.46
Numero MDL MFCD00011772
InChI Key LZZYPRNAOMGNLH-UHFFFAOYSA-M
Sinonimo Hexadecyltrimethylammonium bromide, CTAB
PubChem CID 5974
ChEBI CHEBI:3567
IUPAC Name hexadecyltrimethylazanium bromide
SMILES [Br-].CCCCCCCCCCCCCCCC[N+](C)(C)C
Specifica
Materiale o nome chimico Cetyltrimethylammonium bromide
Colore White
Forma fisica Powder
Quantità 100 g
Intervallo percentuale saggio 0.9906
Peso formulazione 364.5
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Cetyltrimethylammonium Bromide
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 1
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • PERICOLO ACUTO PER L'AMBIENTE ACQUATICO Acuto 1
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H410-Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
Consigli di prudenza
  • P101-In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta del prodotto.
  • P102-Tenere fuori dalla portata dei bambini.
  • P103-Leggere l'etichetta prima dell'uso.
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
  • P321-Trattamento specifico (vedere su questa etichetta).
  • P405-Conservare sotto chiave.
  • P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: centrimonium bromide