Learn More
Cevimeline hydrochloride hemihydrate, MedChemExpress
Descrizione
Cevimeline hydrochloride hemihydrate (SNI-2011) is a quinuclidine derivative of acetylcholine and a selective and orally active muscarinic M1 and M3 receptor agonist. Cevimeline hydrochloride hemihydrate stimulates secretion by the salivary glands and can be used as a sialogogue for xerostomia. Cevimeline hydrochloride hemihydrate can cross the blood-brain barrier (BBB).
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Cevimeline hydrochloride hemihydrate |
| Forma fisica | Solid |
| CAS | 153504-70-2 |
| Colore | White |
| Quantità | 50 mg |
| Note sul grado di purezza | Research |
| Formula molecolare | C10H17NOS.HCl.1/2H2O |
| Da utilizzare con (applicazione) | Neuroscience-Neuromodulation |
| Sinonimo | SNI-2011AF102B hydrochloride hemihydrate |
| Informazioni di solubilità | H2O : ≥ 50 mg/mL (204.27 mM) |
| Vedi altri risultati |
Research purposes only