Learn More
Cevimeline N-Oxide, TRC
Codice prodotto. 30351129
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 mg
5 mg
10 mg
Dimensione della confezione:
10mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
30351129 1 mg -
30363526 10 mg 10mg
30366505 5 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30351129 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCC2835101MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 25-08-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 469890-14-0
Formula molecolare C10 H17 N O2 S
Molecular Weight (g/mol) 215.31
Sinonimo (2'R,3R)-rel-2'-Methylspiro[1-azabicyclo[2.2.2]octane-3,5'-oxathiolane] 1-Oxide
IUPAC Name (2S,5S)-2-methyl-1'-oxidospiro[1,3-oxathiolane-5,3'-1-azoniabicyclo[2.2.2]octane]
SMILES C[C@H]1O[C@]2(CS1)C[N+]3([O-])CCC2CC3
Specifica
Materiale o nome chimico Cevimeline N-oxide
Quantità 1 mg
InChI Formula InChI=1S/C10H17NO2S/c1-8-13-10(7-14-8)6-11(12)4-2-9(10)3-5-11/h8-9H,2-7H2,1H3/t8-,9?,10-,11?/m0/s1
Peso formulazione 215.098